Learn More
STEMCELL Technologies AZD8055
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR
72.90€ - 140.40€
Spécification
CAS | 1009298-09-2 |
---|---|
Synonyme | CCG-168 |
Formule moléculaire | C25H31N5O4 |
Pureté | ≥98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17100162
|
STEMCELL Technologies
73002 |
1 mg |
72.90€
1mg |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17110162
|
STEMCELL Technologies
73004 |
10 mg |
140.40€
10mg |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Spécification
1009298-09-2 | |
CCG-168 | |
C25H31N5O4 | |
≥98% |