Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Highly potent and selective mTOR inhibitor
144.70€ - 515.11€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol |
---|---|
CAS | 1009298-09-2 |
Cible | mTOR Inhibitors |
Formule moléculaire | C25H31N5O4 |
Pureté | 0.98 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
30000027
|
Tocris Bioscience™
7840/50 |
50 mg |
515.11€
50mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30000023
|
Tocris Bioscience™
7840/10 |
10 mg |
144.70€
10mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.Specifications
5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol | |
mTOR Inhibitors | |
0.98 |
1009298-09-2 | |
C25H31N5O4 |