Learn More
Thermo Scientific™ AZ191, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467951000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
AZ191 | |
N-[2-méthoxy-4-(4-méthyl-1-pipérazinyl)phényl]-4-(1-méthyl-1 H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-yl)-2-pyrimidinamine | |
C24 H27 N7 O | |
Solide | |
95% |
1594092-37-1 | |
100 mg | |
429,52 | |
Réactif |