Learn More
Dichlorhydrate AY 9944, Thermo Scientific Chemicals
Inhibiteur de signalisation hedgehog (Hh)
153.00€ - 782.00€
Identifiants chimiques
CAS | 366-93-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H28Cl2N2·2HCl |
Synonyme | Dichlorhydrate de 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15486709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65079.MA |
10 mg | N/A | ||||||
15496709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65079.MF |
50 mg |
782.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
366-93-8 | |
C22H28Cl2N2·2HCl | |
Dichlorhydrate de 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane |
Spécification
Blanc | |
Inhibiteur de signalisation hedgehog (Hh) | |
C22H28Cl2N2·2HCl | |
Dichlorhydrate de 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane | |
Signal Transduction Reagent | |
NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogen [(2-chlorophenyl)methyl]({[4-({[(2-chlorophenyl)methyl]amino}methyl)cyclohexyl]methyl})amine dichloride |
2°C à 8°C | |
366-93-8 | |
464,30g/mol | |
Hygroscopique | |
Solide | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1 | |
464.30 |