Learn More
Axygen™ Kit de démarrage Axypet™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 1000 μl
20 à 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
- Kit de démarrage de micropipettes
- Comprend des micropipettes, des pointes, des outils d'étalonnage, des outils d'identification et bien plus encore
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Kit de démarrage, Micro |
| Volume (métrique) | 10 à 1000 μl |
| Comprend | Micropipettes AP-10, AP-100, AP-1000, 1 rack pour pointes de 10 μl, 200 μl et 1 000 μl, outil d’étalonnage, espaceurs d’éjecteur, étiquettes d’identification, lubrifiant, bagues d’identification par couleur, bouton d’éjection droit |
| Quantité | 1 kit |