Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
Marque: Axygen™ AP-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
±12,0/±1,5%, ±6,0/±0,7% | |
1 | |
Pipeteur monocanal | |
3 ans |
Type de pointe : 10 μl | |
Axypet | |
0,2 à 2 μl |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
27Heures
14Minutes
22Secondes
23Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™ > 0,2 à 2 μl ; A : ± 12,0/± 1,5% ; P : ±6,0/±0,7% ; Cône : 10 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu