Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
Marque:  Axygen™ AP-250
Code produit. 10586890
  • 241.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
  • Garantie de 3 ans
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±1,0/±0,6%, ±0,4/±0,3%
1
Pipeteur monocanal
3 ans
Type de pointe : 300 μl
Axypet
50 à 250μl
Nom du produit
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™ > 50 à 250 μl ; A : ± 1,0/± 0,6% ; P : ±0,4/±0,3% ; Cône : 300 μl