Learn More
Axygen™ Pipeteur à 8 canaux Axypet™
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
Marque: Axygen™ AP-8-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Le collecteur de cônes tourne à 360°
- Les arbres se retirent lorsqu'ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
±4,0/±1,6%, ±2,5/±0,6% | |
8 | |
Pipette multicanaux | |
3 ans |
Type de pointe : 200 µl | |
Axypet | |
5 à 50 μl |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pipeteur à 8 canaux Axypet™ > 5 à 50 μl : R : ± 4,0/± 1,6% ; P : ±2,5/±0,6% : Embout : 200 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu