Learn More
CORNING AXYGEN™ Micropipette à 12 canaux Axypet™ 5-50 μl
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures
- Chaque canal est doté d'un piston individuel de précision
- Le collecteur de pointes tourne à 360°
- Les arbres se retirent lorsqu'ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
Spécification
| Précision | ±4,0/Plusmn;1,6 %, ±2,5/Plusmn;1,6 % |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
| Quantité | 1/boîte |