Learn More
Axygen™ Pipeteur à 12 canaux Axypet™
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
Marque: Axygen™ AP-12-300
429.90 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Le collecteur de cônes tourne à 360°
- Les arbres se retirent lorsqu'ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
±1,6/±1,0%, ± 1,5/ ± 0,6 | |
12 | |
Pipette multicanaux | |
3 ans |
Type de pointe : 200 μl 300 μl | |
Axypet | |
50 à 300 μl |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Économisez jusqu'à 78 % sur du matériel de laboratoire de qualité supérieure et améliorez votre laboratoire aux prix les plus bas.Code promotionnel: 24075Expire: 2025-06-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 78%