Learn More
Axygen™ Pipeteur numérique 12 canaux Axypet™, étalonnage 3x10 STD
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
867.00€
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Axypet™
Type Pipette multicanaux
Quantité 1/Paquet, 1/Carton
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17223614
Afficher les documents
Axygen™
AP-12-10-STD
0,5 à 10 μl
867.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17283614
Afficher les documents
Axygen™
AP-12-50-STD
5 à 50 μl
867.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17243614
Afficher les documents
Axygen™
AP-12-200-STD
20 à 200 μl
867.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17263614
Afficher les documents
Axygen™
AP-12-300-STD
50 à 300 μl
867.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
Description
  • ISO 17025 Pre-calibrated
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
  • Push button and ejector button are ergonomically located
  • Curved ejector bar allows tips to be ejected in steps, reducing the mount of force required for ejection
  • Tip manifold rotates 360°
  • Each channel of the pipettor has an individual, precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next
  • Shafts withdraw when pressed against a row of tips
  • Each shaft moves independently, minimizing jamming of tips
  • Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
Spécification
Spécification
ISO17025
Axypet™
1/Paquet, 1/Carton
12
Pipette multicanaux