Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes d’automatisation
Pointes de micropipettes d’automatisation Axygen™ fabriquées en polypropylène et présentant une variété d’options disponibles pour répondre à vos besoins.
Marque:  Axygen™ ZT-200-R-S
Code produit. 12736679
  • 391.52€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour les systèmes Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, et SciClone™
  • Pour les modèles à 96 puits aux formats non ANSI et ANSI/SLAS (384), racks en polypropylène numéro 5
  • Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
  • Disponible en version stérile ou non stérile
  • Disponible en version standard ou Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 μl
Oui
Bleu
Sans DNase ni RNase, apyrogène
En rack, préstérilisée, Round
96 pointes/rack
Systèmes Tecan™ / Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™ / Caliper, RapidPlate™ et SciClone™
Sans filtre
Transparent
Autoclavables
Rack
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Pointe robotisée
Polypropylène