Learn More
Axygen™ Support de pipette linéaire universel
Stockage pratique des pipettes
61.85€ - 89.79€
Spécification
Type de produit | Portoir pour pipette |
---|---|
Matériau | POM |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes |
Largeur (métrique) | 11 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16302277
![]() |
Axygen™
AP-USD4-P |
Rouge | 4 | Pipeteurs à canal unique (4) ou pipeteurs multicanaux (2) |
61.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16312277
![]() |
Axygen™
AP-USD6 |
Transparent | 6 | Pipeteurs à canal unique (6) ou pipeteurs multicanaux (3) |
89.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Support linéaire universel Axygen™ pour quatre pipeteurs (quatre pipettes à canal unique, au maximum, deux pipeteurs à 8 canaux ou à 12 canaux)
Spécification
Portoir pour pipette | |
Non stérile | |
11 cm |
POM | |
Pipettes | |
23,8 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Support de pipette linéaire universel