Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointes, Racks vides
Racks de remplissage faciles à charger pour système de remplissage de pointes Axygen. À utiliser avec des inserts universels P2/P10 style Gilson et 200μ L.
37.12€ - 48.56€
Spécification
Type de produit | Rack de remplissage vide / couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Inserts universels P2/P10 Gilson-Style et 200μl |
Code produit | Marque | Modèle | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330285
|
Axygen™
RFL-R |
RFL-R | 10 racks/sachet ; 5 sachets/boîte |
37.12€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340285
|
Axygen™
RFL-R-1200 |
RFL-R-1200 | 10 racks/sachet ; 3 sachets/boîte |
48.56€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Système de recharge de pointe Axygen™ qui est autoclavable et facilement rempli manuellement Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour identifier les pointes et sont certifiés sans RNase / DNase. Disponibles dans différentes couleurs et conditionnés en vrac ou en racks.
- RFL-R convient aux inserts de remplissage de 10 μl et 200 μl
- RFL-R-1200 convient aux inserts de remplissage de 1200 μl
- Certifiés sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Rack translucide pour voir facilement les pointes
- L’insert à code couleur permet d’identifier facilement la pointe
Spécification
Rack de remplissage vide / couvercle | |
Transparent | |
Non stérile | |
Inserts universels P2/P10 Gilson-Style et 200μl |