Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes imbriquées compatibles Tecan™ Evo MCA96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
768 pointes à utiliser avec le bras multicanaux Tecan Evo MCA96
Marque:  Axygen™ EV-50-NTR-S
48.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15277668
  • 389.17€ / 3840 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Format des pointes : 96 pointes
  • Plage de volume de la pointe : 50 μ l à 200 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    - Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
     - Non stériles ou stériles
  • Tête compatible : MCA96
  • Format de rack : ANSI, SLAS
  • Les portoirs de tubes sont en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
Orange
768 pointes/sachet ; 5 sachets/boîte
Tecan EVO MCA96
Polypropylène
Stérile
Rond
40 portoirs/boîte
Tecan
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot21722022 Type de certificatCertificat de conformité Date12/04/2024 Catalog NumberEV-50-NTR-S
Numéro de lot20122027 Type de certificatCertificat de conformité Date12/04/2024 Catalog NumberEV-50-NTR-S
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    6
    Heures
    0
    Minutes
    43
    Secondes
    36
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes de pipettes imbriquées compatibles Tecan™ Evo MCA96 > Non filtrées ; imbriquées, stériles ; 50 μl