Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
24
48
96
384
Volume (métrique) du puits:
1,1 mL
1,8 mL
10 000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
50 pièces
Description
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
Excellente résistance chimique ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard Centrifugation à 4 000 FCR Les puits en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons Les plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 1,8 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction