Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 12587927 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
24
48
96
384
Volume (métrique) du puits:
1,1 mL
1,8 mL
10 000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 12587927
Marque: Axygen™ PDW11CS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
  • Excellente résistance chimique
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
  • Centrifugation à 4 000 FCR
  • Les puits en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons
  • Les plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale
  • La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Transparent
    Type de produit Microplaque de stockage ronde à 96 puits profonds
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) du puits 1100 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    FCR max. 4000 ×g
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 5/boîte
    Plage de températures (impériale) –112°F
    Plage de températures (métrique) -80°C