Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Marque: Axygen™ P-384-120SQ-C-S
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.Spécification
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
125 μl | |
Stérile | |
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme | |
50/carton | |
–112deg;F |
Standard | |
16 x 24 | |
PP | |
384 | |
Carrées | |
4000 ×g | |
5/boîte | |
-80deg;C |