Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Code produit. 12547917 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
24
48
96
384
Volume (métrique) du puits:
1,1 mL
1,8 mL
10 000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 12547917
Marque: Axygen™ P96450RG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • Excellent chemical resistance
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Centrifugation to 4,000 RCF
  • Diamond shaped wells allow complete sample recovery
  • Black and white plates are available by special order
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
    Format Étalon
    Array 8 x 12
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Vert
    Type de produit 96-well Round-bottom Storage Microplate
    Matériau Polypropylene
    Volume (métrique) du puits 550 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    FCR max. 4000 x g
    Plage de températures (impériale) –112°F
    Plage de températures (métrique) -80°C