Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Description
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
Plaque à puits profonds de 0,6 ml ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Type de puits | Fond en V |
| Afficher plus |