Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
50 pièces
Description
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Différentes configurations disponibles.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Conical Bottom (V-well) |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction