Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 12517927 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12517927
Marque: Axygen™ P96450VCS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
  • Plaques à puits profonds 450 μl
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
  • La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque de stockage à fond en V à 96 puits
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 550 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond en V
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
FCR max. 4000 x g
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Plage de températures (impériale) –112°F
Plage de températures (métrique) -80°C
Afficher plus Afficher moins
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.