Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Marque: Axygen™ P-96-450V-C
111.97 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
- Plaques à puits profonds 500 μl
- ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
- La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
Spécification
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Sans couvercle | |
Autoclavables | |
PP | |
Non stérile | |
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme | |
–112°F |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Fond en V | |
4000 ×g | |
-80°C |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
30824015 | Certificat de qualité | 28/01/2025 | P-96-450V-C |
28224004 | Certificat de qualité | 24/12/2024 | P-96-450V-C |
20724002 | Certificat de qualité | 24/12/2024 | P-96-450V-C |
20124033 | Certificat de qualité | 03/12/2024 | P-96-450V-C |
20724001 | Certificat de qualité | 26/11/2024 | P-96-450V-C |