Learn More
Axygen™ Boîtes de stockage Axygen™
Les boîtes de stockage Axygen™ peuvent stocker des échantillons pendant une période prolongée.
40.35€ - 83.05€
Spécification
Capacité (métrique) Taille des échantillons : 1,5/2,0 ml
Description Autoclavables
Matériau PP
À utiliser avec (application) Stockage d’échantillons
Capacité 100 tubes
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16505954
Afficher les documents
Axygen™
TR8300
Transparent 5/boîte
70.70€
5 pièces
16515954
Afficher les documents
Axygen™
TR8300-A
Multi-couleurs 5/boîte
83.05€
5 pièces
16525954
Afficher les documents
Axygen™
TR8300-B
Bleu 5/boîte
78.55€
5 pièces
16535954
Afficher les documents
Axygen™
TR8300-BLK
Noir/Opaque 2/boîte
40.35€
2 pièces
Description
Description
  • Prend en charge la congélation à -80°C et l’autoclavage à 121°C.
  • Identification alphanumérique des échantillons.
  • Conçues pour simplifier l’identification des échantillons.
  • La structure en polypropylène est assurée pour durer.
Spécification
Spécification
Taille des échantillons : 1,5/2,0 ml
PP
100 tubes
14,2 cm
5,5 cm
Autoclavables
Stockage d’échantillons
Glacière
14,2 cm