Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits Axygen™, à profil moyen
GREENER_CHOICE
En PP vierge pour une excellente résistance chimique
360.09€ - 514.00€
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur transparent
Capacité (métrique) 170 ml
Matériau Polypropylène
Type Réservoir de réactif
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
12527877
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
RES-SW384-FX
Non stérile
360.09€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12537877
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
RES-SW384-FX-SI
Stérile
514.00€
25 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactifs à puits unique et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail automatisées. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués avec du polypropylène pour une excellente résistance chimique.
  • Durable et économique
  • Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
Spécification
ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
170 ml
Réservoir de réactif
Oui
transparent
Polypropylène
384 bacs de fond