Learn More
Axygen™ Micropipette monocanal
La micropipette monocanal Axygen™ associe des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
241.00€
Spécification
Nombre de canaux | 1 |
---|---|
Type | Micropipette |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10369589
![]() |
Axygen™
AP-200 |
20 à 200 μl | ±1.2/±0.6 %, ±0.6/±0.2 % |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10641121
![]() |
Axygen™
AP-10 |
0,5 à 10 μl | ±4.0/±0.5 %, ±2.8/±0.4 μl |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt facilite une préhension détendue
- Le gros bouton-poussoir est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume
Spécification
1 | |
Micropipette | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Micropipette monocanal