Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Autoportants avec fond conique
Code produit. 12719618 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Stérilité:
Stérile
Capacité (métrique):
1.5 ml
2ml
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 12719618
Marque: Axygen™ ST200SSS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes autoportants
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Capacité (métrique) 2ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Type de bouchon Sans
Forme du fond Conique
FCR max. 20000xG