Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Coniques avec fond conique
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Capacité (métrique):
1.5 ml
2ml
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Capacité (métrique) | 2ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | Sachet |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Sans |
| Forme du fond | Conique |