Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Coniques avec fond conique
Code produit. 11324225 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Capacité (métrique):
1.5 ml
2ml
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11324225
Marque: Axygen™ ST150CS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tubes coniques
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Type de bouchon Sans
Forme du fond Conique