Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes robotiques
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque: Axygen™ HT-10-CBK-HTR-S
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.53592kg
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Exempt de RNase/DNase et apyrogène
- Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
- Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
Spécification
10 mu;l | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications | |
Automatisation, Automatisation | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Sans filtre | |
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack pour pointes suspendu | |
1 rack/Pk, 24 PKS/Cs. | |
PP |