Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque:  Axygen™ HTF-10-CBK-HTR-S
Code produit. 12832283
  • 381.24€ / 2304 pièces
Expédition estimée: 27-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
  • Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
  • Exempt de RNase/DNase et apyrogène
  • Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
  • Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
  • Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mu;l
Stérile
Non autoclavable
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications
Automatisation, Rond
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
À filtre
Noir
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Portoir pour pointes suspendu
1 rack/Pk, 24 PKS/Cs.
Polypropylène
Nom du produit
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™ > Pointes à 96 puits, 10 μl ; filtrées ; stériles ; rack pour pointes de suspension, rond, noir