Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque: Axygen™ HT-1000-CBK-HTR-S
128.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Exempt de RNase/DNase et apyrogène
- Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
- Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
Spécification
1000 mu;l | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications | |
Automatisation, Rond | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
Sans filtre | |
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Portoir pour pointes suspendu | |
1 rack/Pk, 16 PKS/Cs. | |
Polypropylène |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.