Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques pré-stérilisés Axygen™
Tubes gradués à fond conique
174.00€ - 233.00€
Spécification
FCR max. | 12000xG |
---|---|
Type de couvercle | Bouchon à vis |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12569067
|
Axygen™
SCT-15ML-R-S |
15 ml | 50 tubes et bouchons/unité ; 20 unités/boîte. |
233.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12519107
|
Axygen™
SCT-50ML-25-S |
50 mL | 25 tubes et bouchons/unité ; 20 unités/boîte |
174.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12549067
|
Axygen™
SCT-15ML-25-S |
15 ml | Sachet |
207.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12539107
|
Axygen™
SCT-50ML-R-S |
50 mL | 25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs. |
195.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Zone d’écriture dédiée à l’identification des échantillons
- Les bouchons se ferment d’une seule main
Spécification
12000xG | |
Non autoclavable | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
Bouchon à vis | |
Transparent | |
Pour l’identification des échantillons | |
Stérile |