Learn More
X500 TUBE 2ML A VISSER JAU
Marque: Axygen SCT-200-Y
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microtube gradué à vis• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
Spécification
Screw Cap | |
2 mL | |
Screw Cap, O-ring | |
4000Pack | |
No |
Yellow | |
Polypropylene | |
4000Pack | |
Non-sterile | |
Screw Cap |