Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque: Axygen™ PCR-05-B
This item is not returnable.
View return policy
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
- Disponibilité dans une grande variété de couleurs
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Produit non stérile
- En PP
Specifications
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,5 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
Polypropylène | |
Tube |
Bleu | |
1000/sachet, 10 sachets/boîte | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml > Bleu ; 0,5 ml ; Bouchon plat
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction