Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de produit:
Tube PCR Maxymum Recovery
Tube PCR à paroi fine
Tube PCR à paroi mince
Quantité:
1 000/paquet
1000/sachet, 10 sachets/boîte
1 000/boîte ; 10 sachets/boîte
1 000/paquet ; 10 paquets/carton
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
- Disponibilité dans une grande variété de couleurs
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Produit non stérile
- En PP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNAse ni DNAse, apyrogène |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 0.5 mL |
| Quantité | 1 000/paquet ; 10 paquets/carton |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Plat |
| Afficher plus |