Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque: Axygen™ PCR-05-V
28.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
- Disponibilité dans une grande variété de couleurs
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Produit non stérile
- En PP
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,5 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
Polypropylène | |
Tube |
Violet | |
1000/sachet, 10 sachets/boîte | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Taille: 2.2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml > Violet ; 0,5 ml ; Bouchon plat
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu