Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Code produit. 11371974 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de produit:
Tube PCR Maxymum Recovery
Tube PCR à paroi fine
Tube PCR à paroi mince
Quantité:
1 000/paquet
1000/sachet, 10 sachets/boîte
1 000/boîte ; 10 sachets/boîte
1 000/paquet ; 10 paquets/carton
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
Code produit. 11371974
Marque: Axygen™ PCR05R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
  • Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
  • Produit certifié sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Produit non stérile
  • En PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Couleur Rouge
Volume (métrique) 0.5 mL
Quantité 1 000/paquet ; 10 paquets/carton
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Plat
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi mince