Learn More
Axygen™ Cuve d’électrophorèse horizontale, 10 cm
Code produit. 15509923 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12.5 x 22 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15509923
Marque: Axygen™ HGB10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Axygen HGB-10 est une cuve compacte de 10 cm de large avec 100 échantillons maximum en fonction de la configuration. Le système est idéal pour des évaluations rapides d’échantillons, en particulier après une digestion avec des enzymes de restriction au cours du clonage. Il est fourni avec deux plateaux de gel transparents UV pour une flexibilité et une valeur exceptionnelles.
Les boîtes horizontales pour gel Axygen sont des unités complètes de haute qualité conçues pour une durabilité et une efficacité exceptionnelles. Les boîtes pour gel incluent un coulage de gel externe étanche pour permettre le coulage d’un gel à l’extérieur de la cuve tandis qu’un autre gel s’écoule à l’intérieur. Les unités sont disponibles en quatre tailles différentes et chaque unité est livrée avec deux tailles de plateaux de gel. Par ailleurs, les électrodes sont faciles à remplacer, elles sont encastrées pour réduire tout risque d’endommagement Ces boîtes pour gel sont une excellente valeur ajoutée : elles assureront avec fiabilité de nombreuses années de services.
Caractéristiques
  • Flexibilité - Chaque unité est livrée avec 2 tailles de plateaux pour gel pour optimiser les applications
  • Coulage de gel externe dans la cuve pour écouler les gels tout en coulant le gel suivant
  • Facilité d’utilisation : le renforceur de contraste Axygen simplifie le chargement des gels
  • Le moulage par injection robuste est couvert par une garantie de 3 ans
  • Des unités plus grandes sont livrées avec des ports de recirculation pour permettre un échange de tampon
Quatre tailles de réservoirs horizontaux. Chacun est livré avec 2 tailles de plateaux pour gel qui permettent le coulage de gel externe. Trois tailles plus grandes sont fournies avec des orifices de recirculation pour une utilisation en fonction des besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certification CE
Type Cuve d’éléctrophorèse horizontale
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Dimensions (L x l) 12.5 x 22 cm
Largeur (métrique) 10 cm