Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V
GREENER_CHOICE
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Marque:  Axygen™ RES-V-100-SI
172.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22009" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12567967
  • 273.73€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Les réservoirs jetables Axygen sont conçus pour accueillir toutes les pipettes multicanaux. La conception à quatre coins et à fond en forme de V pointu garantit une récupération maximale des échantillons. Tous les réservoirs sont blancs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI, sans RNase / DNase, apyrogène
100 ml
Stérile
100/carton
Conditionnement individuel ; 100/boîte
blanc
Polystyrène
Réservoir de réactif
100/Bte