Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs.
Sachet
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Évalué à 12 000 FCR
- Graduations imprimées et surface d’écriture pour l’identification des échantillons
- Les bouchons à vis peuvent être fermés d’une main.
- Des options stériles sont également disponibles.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Pour l’identification des échantillons |
| Comprend | Screw cap |
| Conditionnement | 25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |