Learn More
Axygen™ Kit de démarrage pour pipeteur Axypet™ Pro
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Code nomenclature Nacres: NB.05
Click to view available options
:
Quantité : 1 kit
Description
Le kit de démarrage Axygen™ Axypet™ Pro contient 4 pipeteurs à volume variable dans les volumes les plus courants et universels (0,5-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl et 100-1 000 μl), un support de pipettes pour 4 pipeteurs et 3 portoirs avec pointes.
- Réf. catalogue Pipeteur monocanal AP-10-P Axygen Axypet Pro, 0,5 à 10 μl
- Réf. catalogue Pipeteur monocanal AP-200-P Axygen Axypet Pro, 20 à 200 μl
- Réf. catalogue Pipeteur monocanal AP-1000-P Axygen Axypet Pro, 100 à 1 000 μl
- Réf. catalogue Support linéaire universel pour quatre pipeteurs monocanal AP-USD4-P
- Réf. catalogue Pointes de pipettes MultiRack Axygen MR-10XT-R (10 μl)
- Réf. catalogue Pointes de pipettes MultiRack Axygen MR-200XT-R (200 μl)
- Réf. catalogue MR-1000XT-R (1 000 μl) Axygen
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Label Energy Star
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge / jaune / bleu |
| Grip Type | Ergonomique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Kit de démarrage |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | 4 pipeteurs monocanal, support linéaire, pointes d’échantillons, manuel d’instructions, certificat de contrôle qualité, outil d’étalonnage en laboratoire |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Kit de démarrage pour pipeteur Axypet™ Pro >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu