Learn More
Axygen™ Cônes d’automatisation pour Agilent™ / Velocity11 VPrep™ et Bravo : 96 cônes/portoir
Gamme complète de pointes pour systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque: Axygen™ VT-50-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- En PP transparent
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles non stériles ou stériles et avec ou sans filtre
Informations sur la commande
Emballage : 10 racks/boîte, 5 sachets/boîte
Spécification
50 mu;l | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Automatisation, Round | |
Polypropylène |