Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Code produit. 11380185 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Complet
Couverture totale
Demi
Sans jupe
Élevée
Format:
Coin entaillé simple
Étalon
Puits surélevés
À dessus plat
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 11380185
Marque: Axygen™ PCR96FSC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
La microplaque PCR Axygen™ à 96 puits est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellée avec 8/12 barrettes de bouchons, un tapis de scellage Axymat ou un film d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Coin entaillé simple
  • Applications/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR en temps réel ABI 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Blocs à 96 puits standard
Type de jupe Couverture totale
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 200 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/Bte