Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR à 96 puits 100 μl Corning™ Axygen™ sont spécifiquement conçues pour être compatibles avec le système Roche LightCycler 480.
Marque: Axygen™ PCR-96-LC480-W-BC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Cycleur de lumière Roche 480 | |
100 μl | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
50/carton |
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Blanc | |
en PP | |
96 | |
Rond | |
Film de scellage ultra-transparent, code-barres, grille alphanumérique imprimée | |
10/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl > Blanc ; à code-barres, avec film de scellage ; 96 puits ; 100 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu