Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR à 96 puits 100 μl Corning™ Axygen™ sont spécifiquement conçues pour être compatibles avec le système Roche LightCycler 480.
Marque: Axygen™ PCR-96-LC480-W
311.74 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
Spécification
Aucun code-barres | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Cycleur de lumière Roche 480 | |
100 μl | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
50/carton |
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Blanc | |
Polypropylène | |
96 | |
Rond | |
Film de scellage ultra-transparent, grille alphanumérique imprimée | |
10/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25