Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 8 barrettes, 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 15479063 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Vendu séparément
Quantité:
100/carton
125/boîte ; 1250/carton
125/paquet ; 1 250/carton
125/sachet, 1250/boîte
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
1250 pièces
Code produit. 15479063
Marque: Axygen™ PCR0208C100
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR en barrettes de 8 Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
  • Tubes PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
  • Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
  • Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 100/carton
Matériau du bouchon Polypropylène
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Vendu séparément
Autoclavable Non autoclavable
Format Bande
Type de produit Tube PCR à paroi fine 8 barrettes