Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 8 barrettes, 0,2 ml
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
Marque: Axygen™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.72000kg
Description
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons.Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste.Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante.Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
- Tube PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,2 ml | |
PP | |
Conique | |
PP | |
Vendu séparément | |
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine |
Bleu | |
125/boîte ; 1250/carton | |
Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
4000 x g | |
Bande |