Learn More
Axygen™ Microplaques PCR avec jupe à 384 puits
Sans DNAse / RNAse
Marque:  Axygen™ PCR-384-LC480-W
236.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12771206
  • 816.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La microplaque PCR à 384 puits Axygen™ , blanche, est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Comprend un film de scellage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Aucun code-barres
    Étalon
    Film de scellage
    Blanc
    Couverture totale
    55 μl
    30 μl
    Rond
    Entaille simple
    10/boîte
    Sans DNase ni RNase
    Sans couvercle
    16 x 24
    Pour le cycleur de lumière Roche 480
    PP
    384
    Non stérile
    PCR
    50/carton