Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Code produit. 12699595 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
960 pièces
Code produit. 12699595
Marque: Axygen™ T350CLR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pointes Maxymum Recovery s’adaptent aux marques de pipettes les plus appréciées.
  • Volume de la pointe : 300 μL
  • Couleur de la pointe : transparente
  • Avec Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
  • En vrac : 1 000 pointes/boîte, 240 boîtes/carton
  • En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (métrique) 1 à 300 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Faible rétention, Universal
Conditionnement Portoir à charnière
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits Maximum Recovery
Matériau Polypropylène
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt